Imprimer
2-(2,5-Dichlorophenyl)-1,4-benzoquinone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2',5'-Dichloro-[1,1'-biphenyl]-2,5-dione, TPI-1
OR53217-50MG OR53217-100MG OR53217-10MG
APOSOR53217-50MGEA 50.9 EUR
APOSOR53217-50MG APOSOR53217-100MG APOSOR53217-10MG
2-(2,5-Dichlorophenyl)-1,4-benzoquinone 98%
2-(2,5-Dichlorophenyl)-1,4-benzoquinone
Formule: C₁₂H₆Cl₂O₂
Point de fusion: 114…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00448731
Numéro CAS: 79756-69-7