(S)-Trityl-2-amino-3-hydroxypropionic acid triethyl ammonium salt
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
N-trityl-L-serine triethyl ammonium salt
Formule:
C₂₂H₂₁NO₃·(C₂H₅)₃N Point de fusion: 144…158 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01075008 Numéro CAS: 111061-44-0 |