Imprimer
cis-Hexahydroisoindole hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): cis-Octahydro-1H-isoindole hydrochloride
OR53183-1G OR53183-5G
APOSOR53183-1GEA 50.9 EUR
APOSOR53183-1G APOSOR53183-5G
cis-Hexahydroisoindole hydrochloride
cis-Hexahydroisoindole hydrochloride
Formule: C₈H₁₅N·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09026400
Numéro CAS: 161829-92-1