Imprimer
4-Chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR53151-5G OR53151-25G
APOSOR53151-5GEA 74.1 EUR
APOSOR53151-5G APOSOR53151-25G
4-Chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxamide 97%
4-Chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxamide
Formule: C₁₁H₉ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13192256
Numéro CAS: 417721-36-9