Imprimer
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5315-1G OR5315-250MG
APOSOR5315-1GEA 279 EUR
APOSOR5315-1G APOSOR5315-250MG
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid hydrochloride
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₁NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09260476
Numéro CAS: 1172351-47-1