Imprimer
2-Methoxypyridin-4-ol 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Methoxy-4-pyridinol
OR53137-25G OR53137-5G
APOSOR53137-25GEA 394 EUR
APOSOR53137-25G APOSOR53137-5G
2-Methoxypyridin-4-ol 95+%
2-Methoxypyridin-4-ol
Formule: C₆H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546434
Numéro CAS: 66080-45-3