Imprimer
Piperidine-2-carbonitrile hemioxalate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR53119-1G OR53119-5G
APOSOR53119-1GEA 321 EUR
APOSOR53119-1G APOSOR53119-5G
Piperidine-2-carbonitrile hemioxalate
Piperidine-2-carbonitrile hemioxalate
Formule: 2C₆H₁₀N₂·C₂H₂O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD26959050
Numéro CAS: 1523571-93-8