Imprimer
(Pyrimidin-2-yl)acetonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR53117-1G OR53117-5G
APOSOR53117-1GEA 285 EUR
APOSOR53117-1G APOSOR53117-5G
(Pyrimidin-2-yl)acetonitrile
(Pyrimidin-2-yl)acetonitrile
Formule: C₆H₅N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09759105
Numéro CAS: 59566-45-9