2,6-Dibromo-4-tert-butylphenol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₂Br₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00152389 Numéro CAS: 98-22-6 |