Imprimer
1,5-Dichloropentan-3-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR53098-1G OR53098-5G OR53098-10G
APOSOR53098-1GEA 50.9 EUR
APOSOR53098-1G APOSOR53098-5G APOSOR53098-10G
1,5-Dichloropentan-3-one
1,5-Dichloropentan-3-one
Formule: C₅H₈Cl₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659623
Numéro CAS: 3592-25-4