Imprimer
1H-imidazole-2-boronic acid hydrochloride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR53072-100MG OR53072-250MG OR53072-1G OR53072-500MG
APOSOR53072-100MGEA 0 EUR
APOSOR53072-100MG APOSOR53072-250MG APOSOR53072-1G APOSOR53072-500MG
1H-imidazole-2-boronic acid hydrochloride 95+%
1H-imidazole-2-boronic acid hydrochloride
Formule: C₃H₅BN₂O₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16251134
Numéro CAS: 1919022-57-3