Imprimer
4-Bromo-3-hydroxybenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR53056-100MG OR53056-250MG OR53056-1G
APOSOR53056-100MGEA 87 EUR
APOSOR53056-100MG APOSOR53056-250MG APOSOR53056-1G
4-Bromo-3-hydroxybenzonitrile 98%
4-Bromo-3-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16999194
Numéro CAS: 916213-60-0