Imprimer
(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(trimethylsilyl)oxy)-6-((trimethylsilyl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,3,4,6-Tetra-O-(trimethylsilyl)-D-glucono-delta-lactone, 2,3,4,6-tetra-O-(trimethylsilyl)-D-glucono-1,5-lactone, 2,3,4,6-tetrakis-O-trimethylsilyl-D-gluconolactone
OR53043-25G OR53043-100G OR53043-1KG
APOSOR53043-25GEA 36.4 EUR
APOSOR53043-25G APOSOR53043-100G APOSOR53043-1KG
(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(trimethylsilyl)oxy)-6-((trimethylsilyl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one 95%
(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(trimethylsilyl)oxy)-6-((trimethylsilyl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one
Formule: C₁₈H₄₂O₆Si₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22665922
Numéro CAS: 32384-65-9