Imprimer
Ethyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR53031-250MG OR53031-1G OR53031-5G
APOSOR53031-250MGEA 178 EUR
APOSOR53031-250MG APOSOR53031-1G APOSOR53031-5G
Ethyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate 97%
Ethyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Formule: C₉H₇ClF₃NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13189819
Numéro CAS: 1196146-35-6