Imprimer
6-Bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR53024-1G OR53024-5G OR53024-10G
APOSOR53024-1GEA 273 EUR
APOSOR53024-1G APOSOR53024-5G APOSOR53024-10G
6-Bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole hydrochloride 98%
6-Bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₁BrN₂·ClH
Poids moléculaire: 287.583 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12913162
Numéro CAS: 1059630-11-3