2-Ethynyl-3-methoxypyrazine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Ethynyl-3-methoxy-1,4-diazine, (3-Methoxypyrazin-2-yl)acetylene
Formule:
C₇H₆N₂O Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD22199319 Numéro CAS: 1357945-86-8 |