Imprimer
2-Chloro-3-ethynylpyrazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR53015-100MG OR53015-500MG
APOSOR53015-100MGEA 65.4 EUR
APOSOR53015-100MG APOSOR53015-500MG
2-Chloro-3-ethynylpyrazine
2-Chloro-3-ethynylpyrazine
Formule: C₆H₃ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19689588
Numéro CAS: 1374115-59-9