Imprimer
3-Chloro-4-ethynylpyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3-Chloropyridin-4-yl)acetylene
OR53012-250MG OR53012-1G
APOSOR53012-250MGEA 201 EUR
APOSOR53012-250MG APOSOR53012-1G
3-Chloro-4-ethynylpyridine 97%
3-Chloro-4-ethynylpyridine
Formule: C₇H₄ClN
Poids moléculaire: 137.566 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13189773
Numéro CAS: 1196156-71-4