Imprimer
2-Ethynyl-5-methylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR53010-1G OR53010-250MG
APOSOR53010-1GEA 197 EUR
APOSOR53010-1G APOSOR53010-250MG
2-Ethynyl-5-methylpyridine
2-Ethynyl-5-methylpyridine
Formule: C₈H₇N
Point d'ébullition: 97…99 °C (24 mm Hg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13175240
Numéro CAS: 30413-61-7