4-Ethynyl-2-methylpyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₇N Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD13175243 Numéro CAS: 30413-56-0 |