Imprimer
2-Ethynyl-3-methylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR53007-1G OR53007-250MG
APOSOR53007-1GEA 654 EUR
APOSOR53007-1G APOSOR53007-250MG
2-Ethynyl-3-methylpyridine
2-Ethynyl-3-methylpyridine
Formule: C₈H₇N
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13175242
Numéro CAS: 30413-59-3