5-Chloro-2-ethynylpyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(5-Chloropyridin-2-yl)acetylene
Formule:
C₇H₄ClN Poids moléculaire: 137.566 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13189715 Numéro CAS: 1196153-33-9 |