Imprimer
5-Hydroxynicotinaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Hydroxypyridine-3-carboxaldehyde, 3-Formyl-5-hydroxypyridine
OR53003-1G OR53003-500MG
APOSOR53003-1GEA 271 EUR
APOSOR53003-1G APOSOR53003-500MG
5-Hydroxynicotinaldehyde
5-Hydroxynicotinaldehyde
Formule: C₆H₅NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13189119
Numéro CAS: 1060804-48-9