Imprimer
Methyl 4-chloro-3-sulphamoylbenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52995-1G OR52995-250MG OR52995-5G
APOSOR52995-1GEA 136 EUR
APOSOR52995-1G APOSOR52995-250MG APOSOR52995-5G
Methyl 4-chloro-3-sulphamoylbenzoate
Methyl 4-chloro-3-sulphamoylbenzoate
Formule: C₈H₈ClNO₄S
Poids moléculaire: 249.671 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02676058
Numéro CAS: 1208-40-8