Imprimer
3-Bromo-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52990-1G OR52990-250MG
APOSOR52990-1GEA 203 EUR
APOSOR52990-1G APOSOR52990-250MG
3-Bromo-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
3-Bromo-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Formule: C₉H₁₀BrNO₄S
Poids moléculaire: 308.149 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11131893
Numéro CAS: 1019384-91-8