Imprimer
4-Chloro-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52988-1G OR52988-250MG
APOSOR52988-1GEA 148 EUR
APOSOR52988-1G APOSOR52988-250MG
4-Chloro-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
4-Chloro-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Formule: C₉H₁₀ClNO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02675789
Numéro CAS: 59210-61-6