Imprimer
Methyl 2,4,6-trichlorobenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,4,6-Trichlorobenzoic acid methyl ester
OR52907-1G OR52907-250MG OR52907-5G
APOSOR52907-1GEA 241 EUR
APOSOR52907-1G APOSOR52907-250MG APOSOR52907-5G
Methyl 2,4,6-trichlorobenzoate 95%
Methyl 2,4,6-trichlorobenzoate
Formule: C₈H₅Cl₃O₂
Poids moléculaire: 239.483 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12024963
Numéro CAS: 86569-78-0