Imprimer
4-Acetyl-3-bromopyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(3-Bromopyridin-4-yl)ethanone
OR52784-1G OR52784-250MG OR52784-5G
APOSOR52784-1GEA 232 EUR
APOSOR52784-1G APOSOR52784-250MG APOSOR52784-5G
4-Acetyl-3-bromopyridine 97%
4-Acetyl-3-bromopyridine
Formule: C₇H₆BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128861
Numéro CAS: 111043-06-2