4-Piperazin-1-ylpyridin-3-amine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₄N₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01704039 Numéro CAS: 78069-95-1 |