Imprimer
2-(1-Piperidyl)pyridin-4-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR52767-1G OR52767-250MG
APOSOR52767-1GEA 741 EUR
APOSOR52767-1G APOSOR52767-250MG
2-(1-Piperidyl)pyridin-4-amine 95%
2-(1-Piperidyl)pyridin-4-amine
Formule: C₁₀H₁₅N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03268586
Numéro CAS: 35980-78-0