Imprimer
1-(6-Bromo-3-pyridyl)piperazine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR52761-1G OR52761-500MG
APOSOR52761-1GEA 906 EUR
APOSOR52761-1G APOSOR52761-500MG
1-(6-Bromo-3-pyridyl)piperazine 95%
1-(6-Bromo-3-pyridyl)piperazine
Formule: C₉H₁₂BrN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09910228
Numéro CAS: 412347-39-8