Imprimer
4-(2-Bromophenyl)morpholine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR52755-1G OR52755-5G
APOSOR52755-1GEA 55.8 EUR
APOSOR52755-1G APOSOR52755-5G
4-(2-Bromophenyl)morpholine 97%
4-(2-Bromophenyl)morpholine
Formule: C₁₀H₁₂BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03086182
Numéro CAS: 87698-82-6