Imprimer
2-(6-Bromopyridin-2-yl)acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR52749-1G OR52749-250MG OR52749-5G
APOSOR52749-1GEA 91.5 EUR
APOSOR52749-1G APOSOR52749-250MG APOSOR52749-5G
2-(6-Bromopyridin-2-yl)acetic acid
2-(6-Bromopyridin-2-yl)acetic acid
Formule: C₇H₆BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10000075
Numéro CAS: 1093879-46-9