Imprimer
6-Bromo-3-methybenzofuran
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Bromo-3-methylbenzofuran
OR52747-1G OR52747-250MG
APOSOR52747-1GEA 208 EUR
APOSOR52747-1G APOSOR52747-250MG
6-Bromo-3-methybenzofuran
6-Bromo-3-methybenzofuran
Formule: C₉H₇BrO
Poids moléculaire: 211.055 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD24387451
Numéro CAS: 33118-86-4