Imprimer
3-Bromo-2-iodobenzyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-bromo-3-(bromomethyl)-2-iodobenzene
OR52736-1G OR52736-250MG OR52736-5G
APOSOR52736-1GEA 522 EUR
APOSOR52736-1G APOSOR52736-250MG APOSOR52736-5G
3-Bromo-2-iodobenzyl bromide 95%
3-Bromo-2-iodobenzyl bromide
Formule: C₇H₅Br₂I
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18391669
Numéro CAS: 1261757-20-3
UN: 3261
ADR: 8,III