4-Bromophénylhydrazinium chlorure 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₈BrClN₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012941 Numéro CAS: 622-88-8 UN: 3261 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...