Imprimer
Methyl 3-bromo-2-iodobenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52724-1G OR52724-250MG OR52724-5G
APOSOR52724-1GEA 215 EUR
APOSOR52724-1G APOSOR52724-250MG APOSOR52724-5G
Methyl 3-bromo-2-iodobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2-iodobenzoate
Formule: C₈H₆BrIO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398801
Numéro CAS: 121772-84-7