Imprimer
3-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52700-1G OR52700-250MG OR52700-5G
APOSOR52700-1GEA 289 EUR
APOSOR52700-1G APOSOR52700-250MG APOSOR52700-5G
3-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol 95%
Formule: C₇H₆BrNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18392284
Numéro CAS: 1261475-45-9