Imprimer
7-Chloro-1,8-naphthyridin-2-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52698-1G OR52698-250MG
APOSOR52698-1GEA 140 EUR
APOSOR52698-1G APOSOR52698-250MG
7-Chloro-1,8-naphthyridin-2-amine
7-Chloro-1,8-naphthyridin-2-amine
Formule: C₈H₆ClN₃
Point de fusion: 186…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11878574
Numéro CAS: 15944-33-9
EINECS: 240-078-5