Imprimer
Methyl 3-amino-5-methylisonicotinate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52659-1G OR52659-250MG
APOSOR52659-1GEA 986 EUR
APOSOR52659-1G APOSOR52659-250MG
Methyl 3-amino-5-methylisonicotinate 95%
Methyl 3-amino-5-methylisonicotinate
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26518249
Numéro CAS: 1805106-63-1