Imprimer
4-Bromo-3-formylbenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52617-1G OR52617-250MG
APOSOR52617-1GEA 163 EUR
APOSOR52617-1G APOSOR52617-250MG
4-Bromo-3-formylbenzonitrile
4-Bromo-3-formylbenzonitrile
Formule: C₈H₄BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11858309
Numéro CAS: 89003-95-2