Imprimer
2,5-Dihydroxypyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Hydroxypyridin-2(1H)-one, 5-Hydroxy-1H-pyridin-2-one
OR52588-1G OR52588-5G
APOSOR52588-1GEA 116 EUR
APOSOR52588-1G APOSOR52588-5G
2,5-Dihydroxypyridine
2,5-Dihydroxypyridine
Formule: C₅H₅NO₂
Poids moléculaire: 111.099 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234075
Numéro CAS: 5154-01-8