Imprimer
tert-Butyl 4-hydroxybenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52549-1G OR52549-25G OR52549-5G
APOSOR52549-1GEA 0 EUR
APOSOR52549-1G APOSOR52549-25G APOSOR52549-5G
tert-Butyl 4-hydroxybenzoate
tert-Butyl 4-hydroxybenzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953072
Numéro CAS: 25804-49-3