Imprimer
Benzyl 6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52543-25G OR52543-5G
APOSOR52543-25GEA 256 EUR
APOSOR52543-25G APOSOR52543-5G
Benzyl 6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Benzyl 6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09608058
Numéro CAS: 31865-25-5