Imprimer
2-Bromo-4-chloropyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52503-1G OR52503-100MG OR52503-250MG
APOSOR52503-1GEA 364 EUR
APOSOR52503-1G APOSOR52503-100MG APOSOR52503-250MG
2-Bromo-4-chloropyrimidine
2-Bromo-4-chloropyrimidine
Formule: C₄H₂BrClN₂
Poids moléculaire: 193.429 g/mol
Point de fusion: 47…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847634
Numéro CAS: 885702-33-0