Imprimer
2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR52432-1G OR52432-250MG
APOSOR52432-1GEA 68.3 EUR
APOSOR52432-1G APOSOR52432-250MG
2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one 97%
2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formule: C₆H₃ClN₂OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19382468
Numéro CAS: 1245811-20-4