Imprimer
Ethyl 5-bromo-1H-imidazole-4-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52419-1G OR52419-250MG
APOSOR52419-1GEA 1430 EUR
APOSOR52419-1G APOSOR52419-250MG
Ethyl 5-bromo-1H-imidazole-4-carboxylate
Ethyl 5-bromo-1H-imidazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₇BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697506
Numéro CAS: 944906-76-7