Imprimer
4,6-Dichloropyridin-2-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52376-1G OR52376-5G
APOSOR52376-1GEA 125 EUR
APOSOR52376-1G APOSOR52376-5G
4,6-Dichloropyridin-2-ol
4,6-Dichloropyridin-2-ol
Formule: C₅H₃Cl₂NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10698616
Numéro CAS: 68963-75-7