Imprimer
Cyclopropanecarboxylic acid anhydride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Cyclopropanecarboxylic anhydride
OR52359-10G OR52359-1G OR52359-5G
APOSOR52359-10GEA 742 EUR
APOSOR52359-10G APOSOR52359-1G APOSOR52359-5G
Cyclopropanecarboxylic acid anhydride
Cyclopropanecarboxylic acid anhydride
Formule: C₈H₁₀O₃
Poids moléculaire: 154.163 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12404941
Numéro CAS: 33993-24-7