Imprimer
2-(Prop-1-en-2-yl)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52354-1G OR52354-5G
APOSOR52354-1GEA 0 EUR
APOSOR52354-1G APOSOR52354-5G
2-(Prop-1-en-2-yl)aniline
2-(Prop-1-en-2-yl)aniline
Formule: C₉H₁₁N
Point d'ébullition: 95 °C
Point éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007719
Numéro CAS: 52562-19-3